Learn More
Dräger™ 6406490 Dräger CMS-Chip Sauerstoff
Specifications
Specifications
| Luftdruck | 700 bis 1100 hPa |
| Typ | Sauerstoff CMS Chip |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 1 bis 40 mg/l |
| Messbereich | 1 bis 30% |
| Reaktionszeit | 100 bis 600 s |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | 33,8 bis 104 °F |
| Temperaturbereich (metrisch) | 1°bis 40 °C |