Learn More
Dräger™ CMS-Chips: MTBE
Artikelnummer. 12344629
Ansicht ändern
Click to view available options
Messbereich:
10 bis 200
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Messbereich Packungsgröße
12344629 10 bis 200 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12344629 Lieferant Dräger™ Lieferanten-Nr. 6406530
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Geeignet für 10 Messungen von einem Gas
Liefert dem Analysator automatisch die Kalibrierungsdaten und den Messbereich des jeweiligen Gases.
Spezifikation
Luftdruck 700 bis 1100 hPa
Typ MTBE CMS-Chip
Luftfeuchtigkeitsbereich 1 bis 30 mg/l
Messbereich 10 bis 200
Reaktionszeit 90 bis 450 s
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 50 bis 86 °F
Temperaturbereich (metrisch) 10°bis 30 °C