Learn More
Dräger™ CMS-Chips: Schwefeldioxid
Artikelnummer. p-6462289
Click to view available options
Messbereich:
5 bis 150
Reaktionszeit:
40 bis 360 s
Luftfeuchtigkeitsbereich:
1 bis 40 mg/l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12304649
Marke: Dräger™ 6406180
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Geeignet für 10 Messungen von einem Gas
Liefert dem Analysator automatisch die Kalibrierungsdaten und den Messbereich des jeweiligen Gases.
Spezifikation
Luftdruck 700 bis 1100 hPa
Typ Schwefeldioxid CMS Chip
Luftfeuchtigkeitsbereich 1 bis 40 mg/l
Messbereich 5 bis 150
Reaktionszeit 40 bis 360 s
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 41 bis 104 °F
Temperaturbereich (metrisch) 5 bis 40 °C