Learn More
Dräger™ CMS-Chips: Vinylchlorid
Beschreibung
Liefert dem Analysator automatisch die Kalibrierungsdaten und den Messbereich des jeweiligen Gases.
Spezifikation
Spezifikation
| Luftdruck | 700 bis 1100 hPa |
| Typ | Vinylchlorid CMS Chip |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 1 bis 30 mg/l |
| Messbereich | 10 bis 250 |
| Reaktionszeit | 45 bis 100 s |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | 32 bis 104 °F |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0 bis 40 °C |