Learn More
Dräger™ Pac™ 7000 Eingasdetektor
Artikelnummer. 10440334
Change view
Click to view available options
Gemessene Komponenten:
Ammoniak
Kohlendioxid
Wasserstoffcyanid
Messbereich:
0 bis 300
0 bis 50
0 bis 5 %
Reaktionszeit:
15 s
20 s
30 s
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gemessene Komponenten Messbereich Reaktionszeit unitSize
10440334 Ammoniak 0 bis 300 20 s 1 Stück
11960632 Kohlendioxid 0 bis 5 % 30 s 1 Stück
10753217 Wasserstoffcyanid 0 bis 50 15 s 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10440334 Lieferant Dräger™ Lieferanten-Nr. 8318979
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Krokodilklemme aus Edelstahl
Der kompakte, robuste Einzelgasdetektor bietet zahlreiche Funktionen und eine unbegrenzte Gerätelebensdauer
Sowohl Batterie als auch Sensor können ausgetauscht werden. Verschiedene Alarm- und Betriebsfunktionen (TWA- und STEL-Alarme, Bump-Testintervall usw.) für maximale Vielseitigkeit einstellbar.
  • Konzentrationsanzeige gibt alle Informationen als Zahlen und Symbole an, kann zur besseren Lesbarkeit mit Hintergrundbeleuchtung ausgestattet werden
  • Zeigt kontinuierlich die aktuell gemessene Konzentration sowie die Anzeige- und Warnfunktionen an; PEAK, TWA und STEL leicht zugänglich
  • Warnsymbol weist den Anwender darauf hin, wenn ein Bump-Test erforderlich ist; das Intervall kann vom Anwender angepasst werden
  • Individuelle Betriebszeiten können auch über eine Zeitschaltuhr eingestellt werden
  • Chemikalienbeständiges und stoßfestes Gehäuse mit einer schützenden Gummibeschichtung
  • Schnell reagierende XXS-Sensoren sind so positioniert, dass Gaszufluss von oben und vorne möglich ist
  • Optische, akustische und Vibrationsalarme benachrichtigen den Anwender, wenn einstellbare Schwellenwerte überschritten wurden. Der Zweiton-Alarm sorgt für eine optimale Wahrnehmung
  • Die IR-Schnittstelle ermöglicht einen schnellen Datendownload vom internen Datenlogger; System kann über Verbindungskrade oder ein E-Cal System mit einem PC verbunden werden (separat erhältlich, weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fisher Safety Kundendienst)
  • Betrieb in einem Temperaturbereich von ca. -20° bis +120 °F (-30° bis +50 °C); relative Luftfeuchtigkeit,10 bis90 %
Bestellinformation
Abmessungen (L x B x H): 0.8 x 2.5 x 3.3 Zoll (2.0 x 6.4 x 8.4 cm). Gewicht: 3.8 oz. (120 g).
Zertifizierungen
Schutzart: IP65 für Eindringschutz. UL/cUL klassifiziert als eigensicher für den Einsatz in Klasse I, II, Division 1, Gruppen A, B, C, D, E, F, G, Temperaturcode T 4; ATEX II 1 G EEx ia IIC, T 4 oder I M 1 EEx ia I, T 4 . CE-Kennzeichnung.
Spezifikation
Alarmtypen Akustisch, optisch, vibrierend
Akkulaufzeit 5500 h
Tiefe (angloamerikanisch) 1 Zoll
Tiefe (metrisch) 2.5 cm
Gemessene Komponenten Ammoniak
Höhe (angloamerikanisch) 2.5 Zoll
Höhe (metrisch) 6.4 cm
Luftfeuchtigkeitsbereich 10 bis 90 %
IP-Schutzart IP65
Messbereich 0 bis 300
Druckbereich 700 bis 1300 hPa
Auflösung 1
Reaktionszeit 20 s
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -20 ° bis +120 °F
Temperaturbereich (metrisch) -30 ° bis +50 °C
Gewicht (angloamerikanisch) 3.8 oz.
Gewicht (metrisch) 106 g
Breite (angloamerikanisch) 3.3 Zoll
Breite (metrisch) 8.4 cm