Learn More
Dräger™ Pac™ III Sensoren
Artikelnummer. 11362080
Ansicht ändern
Click to view available options
Gemessene Komponenten:
Sauerstoff (XS)
Schwefelwasserstoff (XS)
Messbereich:
0 bis 100
0 bis 25 %
Gewährleistung:
3 Jahre
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gemessene Komponenten Messbereich Gewährleistung unitSize
11362080 Sauerstoff (XS) 0 bis 25 % 3 Jahre 1 Stück
15155187 Schwefelwasserstoff (XS) 0 bis 100 3 Jahre 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362080 Lieferant Dräger™ Lieferanten-Nr. 6809130
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schnelle und präzise Reaktionen auf gefährliche Gaskonzentrationen
  • Zur Verwendung mit Pac™ III Einzelgasmonitoren
Spezifikation
Gemessene Komponenten Sauerstoff (XS)
Luftfeuchtigkeitsbereich 10 bis 95 %
Messbereich 0 bis 25 %
Druckbereich 700 bis 1300 mbar
Auflösung 0,1%
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +122 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 ° bis +50 °C
Gewährleistung 3 Jahre