Learn More
Dräger™ Pac™ III Sensoren
Artikelnummer. 15155187
Ansicht ändern
Click to view available options
Gemessene Komponenten:
Sauerstoff (XS)
Schwefelwasserstoff (XS)
Messbereich:
0 bis 100
0 bis 25 %
Gewährleistung:
3 Jahre
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gemessene Komponenten Messbereich Gewährleistung Packungsgröße
15155187 Schwefelwasserstoff (XS) 0 bis 100 3 Jahre 1 Stück
11362080 Sauerstoff (XS) 0 bis 25 % 3 Jahre 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15155187 Lieferant Dräger™ Lieferanten-Nr. 6809110
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schnelle und präzise Reaktionen auf gefährliche Gaskonzentrationen
  • Zur Verwendung mit Pac™ III Einzelgasmonitoren
Spezifikation
Gemessene Komponenten Schwefelwasserstoff (XS)
Luftfeuchtigkeitsbereich 10 bis 90 %
Messbereich 0 bis 100
Druckbereich 700 bis 1300 mbar
Auflösung 1
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -4 bis +122 °F
Temperaturbereich (metrisch) -20°bis +50 °C
Gewährleistung 3 Jahre