Learn More
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen
Artikelnummer. 10454292
Ansicht ändern
Click to view available options
Messbereich:
0,2 bis 2%
40 bis 800
Packungsgröße:
10 Stück
5 Tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Messbereich Packungsgröße
10454292 0,2 bis 2% 10 Stück
10707674 40 bis 800 5 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10454292 Lieferant Dräger™ Lieferanten-Nr. 8101511
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.00 €
    104.00 € / 10 Stück
    Sparen 20.00 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Glass detector tubes for the rapid, precise measurement of hydrogen gas concentrations using a gas detection pump.
DrägerTubes are glass vials containing a chemical reagent designed to react with specific chemicals or gas families. When a calibrated 100 mL air sample is drawn through the tube using a Dräger Accuro™ bellows pump, the presence of the target analyte causes a color change, with the length of the stain indicating the measured concentration.
  • Application: Detection of gas concentrations.
  • Standard Range of Measurement: 0.2 Vol% [at 20°C, 1013 hPa].
  • Measurement Time: 1 min.
  • Usage: Suitable for manual operation with Dräger Accuro pumps or automated operation with Accuro 2000 or Quantimeter 1000.
  • Field Applications: Concentration peak determination, exposure measurement, leak detection, and analysis in confined spaces such as sewers, shafts, or tanks.
Spezifikation
Gemessene Komponenten Hydrogen
Zur Verwendung mit (Geräte) Accuro
Typ Gas Detection Tube
Messbereich 0,2 bis 2%
Druckbereich Gehäuse 1013hpa
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 68 bis 104 °F
Temperaturbereich (metrisch) 20 bis 40 °C