Learn More
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen: Trichloroethylene
Artikelnummer. 10455952
Click to view available options
Messbereich:
2 bis 250
50 bis 500
Röhrchentyp:
Trichlorethylen 2/a2
Trichlorethylen 50/a
Reaktionszeit:
1,5 min
8 bis 4 min
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10455952
Marke: Dräger™ 8101881
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Detektorröhrchen
Glasdetektorröhren sind mit einem inerten Reagenzträgermaterial (Kieselgel, Aluminiumoxid oder Aluminiumsilikat) gefüllt, das mit einem Indikatorreagenz imprägniert ist. Das Reagenz erzeugt in Gegenwart eines bestimmten Gases, Dampfes oder Aerosols eine kolorimetrische Anzeige. Die Konzentrationen können direkt aus der Farbänderung auf der Skala des Röhrchens abgelesen werden. Die Röhrchen sind hermetisch versiegelt. Die meisten haben eine Haltbarkeit von zwei Jahren (bei Lagerung bei Raumtemperatur). Erhältlich in 10 Stück/Packung.
Hinweis:
Bei einigen Tests ist zusätzlich zum Detektorröhrchen ein Vorröhrchen oder ein Vergleichsröhrchen erforderlich. Diese Röhrchen sind im Lieferumfang von je 10 Stück enthalten, wodurch die Anzahl der Detektorröhrchen reduziert wird. Die tatsächliche Anzahl der Detektorröhrchen ist in den Bestelltabellen angegeben.
Bestellinformation
Für einige Detektorröhrchen ist eine Erweiterung des angegebenen Messbereichs möglich. Weitere Informationen erhalten Sie durch einen Anruf bei Fisher Scientific™ unter 1-800-772-6733.
Spezifikation
Gemessene Komponenten Trichlorethylen
Luftfeuchtigkeitsbereich 5 bis 12 mg/l
Messbereich 50 bis 500
Anzahl Hübe 5
Menge 10
Reaktionszeit 1,5 min
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 59 bis 104 °F
Temperaturbereich (metrisch) 15 bis 40 °C
Röhrchentyp Trichlorethylen 50/a