Learn More
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen: Schwefeldioxid
Artikelnummer. 10632693
Ansicht ändern
Click to view available options
Messbereich:
0.1 bis 3
0.5 bis 25
1 bis 25
20 bis 2000
50 bis 8000
Röhrchentyp:
Schwefeldioxid 0.1/a
Schwefeldioxid 0.5/a2
Schwefeldioxid 1/a
Schwefeldioxid 20/a
Schwefeldioxid 50/b
Reaktionszeit:
20 min
3 bis 6 min
3 min
Nicht anwendbar
Packungsgröße:
10 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Messbereich Röhrchentyp Reaktionszeit Packungsgröße
10632693 0.1 bis 3 Schwefeldioxid 0.1/a 20 min 10 Stück
10482452 50 bis 8000 Schwefeldioxid 50/b Nicht anwendbar 10 Stück
10153312 20 bis 2000 Schwefeldioxid 20/a 3 min 10 Stück
10127390 0.5 bis 25 Schwefeldioxid 0.5/a2 3 bis 6 min 10 Stück
10206731 1 bis 25 Schwefeldioxid 1/a 3 min 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10632693 Lieferant Dräger™ Lieferanten-Nr. 6727101
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Detektorröhrchen
Detektorröhrchen aus Glas werden mit einem inerten Reagenzträgermaterial (Kieselgel, Aluminiumoxid oder Aluminiumsilikat) gefüllt, das mit einem Indikatorreagenz imprägniert ist. Das Reagenz erzeugt in Gegenwart eines bestimmten Gases, Dampfes oder Aerosols eine kolorimetrische Anzeige. Die Konzentrationen können direkt aus der Farbänderung auf der Skala des Röhrchens abgelesen werden. Die Röhrchen sind hermetisch versiegelt. Die meisten haben eine Haltbarkeit von zwei Jahren (bei Lagerung bei Raumtemperatur). Erhältlich in 10 Stück/Packung.
Notiz:
Für einige Tests wird zusätzlich zum Detektorröhrchen ein Vor- oder Vergleichsröhrchen benötigt. Diese Röhrchen sind in der Box von 10 Stück enthalten, wodurch sich die Anzahl der Detektorröhrchen reduziert. Die tatsächliche Anzahl der Detektorröhrchen ist in den Bestelltabellen angegeben.
Bestellinformation
Für einige Detektorröhrchen ist eine Erweiterung des angegebenen Messbereichs möglich. Weitere Informationen erhalten Sie durch einen Anruf bei Fisher Scientific™ unter 1-800-772-6733.
Spezifikation
Gemessene Komponenten Schwefeldioxid
Luftfeuchtigkeitsbereich 3 bis 15 mg/l
Messbereich 0.1 bis 3
Anzahl Hübe 100
Menge 10
Reaktionszeit 20 min
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 50 bis 86 °F
Temperaturbereich (metrisch) 10°bis 30 °C
Röhrchentyp Schwefeldioxid 0.1/a