Learn More
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen: Essigsäure
Artikelnummer. 12314529
Ansicht ändern
Click to view available options
Messbereich:
5 bis80
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Messbereich unitSize
12314529 5 bis80 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12314529 Lieferant Dräger™ Lieferanten-Nr. 6722101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00 €
    94.50 € / 10 Stück
    Sparen 16.50 €
    14% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Detektorröhrchen
Detektorröhrchen aus Glas werden mit einem inerten Reagenzträgermaterial (Kieselgel, Aluminiumoxid oder Aluminiumsilikat) gefüllt, das mit einem Indikatorreagenz imprägniert ist. Das Reagenz erzeugt in Gegenwart eines bestimmten Gases, Dampfes oder Aerosols eine kolorimetrische Anzeige. Die Konzentrationen können direkt aus der Farbänderung auf der Skala des Röhrchens abgelesen werden. Die Röhrchen sind hermetisch versiegelt. Die meisten haben eine Haltbarkeit von zwei Jahren (bei Lagerung bei Raumtemperatur). Erhältlich in 10 Stück/Packung.
Notiz:
Für einige Tests wird zusätzlich zum Detektorröhrchen ein Vor- oder Vergleichsröhrchen benötigt. Diese Röhrchen sind in der Box von 10 Stück enthalten, wodurch sich die Anzahl der Detektorröhrchen reduziert. Die tatsächliche Anzahl der Detektorröhrchen ist in den Bestelltabellen angegeben.
Bestellinformation
Für einige Detektorröhrchen ist eine Erweiterung des angegebenen Messbereichs möglich. Weitere Informationen erhalten Sie durch einen Anruf bei Fisher Scientific™ unter 1-800-772-6733.
Spezifikation
Beschreibung Detektorröhrchen
Gemessene Komponenten Essigsäure
Luftfeuchtigkeitsbereich Weniger als 30 mg/l
Messbereich 5 bis80
Anzahl Hübe 3
Menge 10
Reaktionszeit 30 s
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 50 bis 104 °F
Temperaturbereich (metrisch) 10 bis 40 °C
Röhrchentyp Essigsäure 5/a