Learn More
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen: Benzene
Artikelnummer. 10743263
Ansicht ändern
Click to view available options
Messbereich:
0.5 bis 10
15 bis 420
2 bis 60
5 bis 50
Röhrchentyp:
Benzol 0.5 /c
Benzol 0.5/a
Benzol 15/a
Benzol 2/a
Benzol 5/b
Luftfeuchtigkeitsbereich:
1 bis 15 mg/l
1 bis 30 mg/l
3 bis 15 mg/l
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Messbereich Röhrchentyp Luftfeuchtigkeitsbereich Packungsgröße
10743263 0.5 bis 10 Benzol 0.5 /c 1 bis 30 mg/l 5 Stück
10443291 15 bis 420 Benzol 15/a 1 bis 30 mg/l 1 Stück
10553802 0.5 bis 10 Benzol 0.5/a 3 bis 15 mg/l 10 Stück
10430102 2 bis 60 Benzol 2/a 1 bis 15 mg/l 5 Stück
12304539 5 bis 50 Benzol 5/b 3 bis 15 mg/l 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10743263 Lieferant Dräger™ Lieferanten-Nr. 8103691
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.00 €
    134.00 € / 5 Stück
    Sparen 26.00 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Detektorröhrchen
Detektorröhrchen aus Glas werden mit einem inerten Reagenzträgermaterial (Kieselgel, Aluminiumoxid oder Aluminiumsilikat) gefüllt, das mit einem Indikatorreagenz imprägniert ist. Das Reagenz erzeugt in Gegenwart eines bestimmten Gases, Dampfes oder Aerosols eine kolorimetrische Anzeige. Die Konzentrationen können direkt an der Farbänderung auf der aufgedruckten Skala des 'Röhrchens abgelesen werden. Die Röhrchen sind hermetisch versiegelt. Die meisten haben eine Haltbarkeit von zwei Jahren (bei Lagerung bei Raumtemperatur). Erhältlich in 10 Stück/Packung. Hinweis: Für einige Tests wird zusätzlich zum Detektorröhrchen ein Vorröhrchen oder Vergleichsröhrchen benötigt. Diese Röhrchen sind in der Box von 10 Stück enthalten, wodurch sich die Anzahl der Detektorröhrchen reduziert. Die tatsächliche Anzahl der Detektorröhrchen ist in den Bestelltabellen angegeben.
Bestellinformation
Eine Erweiterung der aufgeführten Messbereichs ist bei einigen Detektorröhrchen möglich. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch bei Fisher Scientific™ unter der Rufnummer 1-800-772-6733.
Spezifikation
Gemessene Komponenten Benzol
Luftfeuchtigkeitsbereich 1 bis 30 mg/l
Messbereich 0.5 bis 10
Anzahl Hübe 20
Menge 5
Reaktionszeit 20 min
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 41 bis 104 °F
Temperaturbereich (metrisch) 5 bis 40 °C
Röhrchentyp Benzol 0.5 /c