Learn More
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen: Benzene
Artikelnummer. p-2430942
Click to view available options
Messbereich:
0.5 bis 10
15 bis 420
2 bis 60
5 bis 50
Röhrchentyp:
Benzol 0.5/a
Benzol 0.5 /c
Benzol 15/a
Benzol 2/a
Benzol 5/b
Luftfeuchtigkeitsbereich:
1 bis 15 mg/l
1 bis 30 mg/l
3 bis 15 mg/l
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 10443291
Marke: Dräger™ 8101741
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Detektorröhrchen
Detektorröhrchen aus Glas werden mit einem inerten Reagenzträgermaterial (Kieselgel, Aluminiumoxid oder Aluminiumsilikat) gefüllt, das mit einem Indikatorreagenz imprägniert ist. Das Reagenz erzeugt in Gegenwart eines bestimmten Gases, Dampfes oder Aerosols eine kolorimetrische Anzeige. Die Konzentrationen können direkt aus der Farbänderung auf der Skala des Röhrchens abgelesen werden. Die Röhrchen sind hermetisch versiegelt. Die meisten haben eine Haltbarkeit von zwei Jahren (bei Lagerung bei Raumtemperatur). Erhältlich in 10 Stück/Packung. Hinweis: Bei einigen Tests ist zusätzlich zum Detektorröhrchen ein Vorröhrchen oder ein Vergleichsröhrchen erforderlich. Diese Röhrchen sind im Lieferumfang von je 10 Stück enthalten, wodurch die Anzahl der Detektorröhrchen reduziert wird. Die tatsächliche Anzahl der Detektorröhrchen ist in den Bestelltabellen angegeben.
Bestellinformation
Eine Erweiterung der aufgeführten Messbereichs ist bei einigen Detektorröhrchen möglich. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch bei Fisher Scientific™ unter der Rufnummer 1-800-772-6733.
Spezifikation
Gemessene Komponenten Benzol
Luftfeuchtigkeitsbereich 1 bis 30 mg/l
Messbereich 15 bis 420
Anzahl Hübe 20 bis 2
Menge 10
Reaktionszeit 4 min
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 32 bis 86 °F
Temperaturbereich (metrisch) 0°bis 30 °C
Röhrchentyp Benzol 15/a