Learn More
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen: Formaldehyd
Artikelnummer. 12712517
Ansicht ändern
Click to view available options
Messbereich:
0.2 bis 5
2 bis 40
Röhrchentyp:
Formaldehyd 0.2/a
Formaldehyd 2/a
Packungsgröße:
10 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Messbereich Röhrchentyp Packungsgröße
12712517 2 bis 40 Formaldehyd 2/a 10 Stück
10059050 0.2 bis 5 Formaldehyd 0.2/a 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12712517 Lieferant Dräger™ Lieferanten-Nr. 8101751
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.00 €
    117.00 € / 10 Stück
    Sparen 23.00 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Detektorröhrchen
Glasdetektorröhrchen sind mit einem inerten Reagenzträgermaterial gefüllt (Kieselgel, Aluminiumoxid oder Aluminiumsilikat) und mit einem Indikatorreagenz imprägniert. Das Reagenz zeigt eine kolorimetrische Indikation bei Vorhandensein eines bestimmten Gases, Dampfes oder Aerosols. Konzentrationen können direkt durch Farbänderung der Skala abgelesen werden, die auf das Röhrchen aufgedruckt ist. Röhrchen sind hermetisch verschlossen. Die meisten besitzen eine Haltbarkeit von zwei Jahren (Lagerung bei Raumtemperatur). Lieferbar in Zehnerpackungen.
Hinweis: Einige Tests erfordern zusätzlich zum Detektorröhrchen ein Vorröhrchen oder ein Vergleichsröhrchen. Diese Röhrchen liegen der 10er-Box bei, wodurch sich die Anzahl der Detektorröhrchen verringert. Die tatsächliche Anzahl der Detektorröhrchen wird in den Bestelltabellen angegeben.
Bestellinformation
Eine Erweiterung der aufgeführten Messbereichs ist bei einigen Detektorröhrchen möglich. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch bei Fisher Scientific™ unter der Rufnummer 1-800-772-6733.
Spezifikation
Gemessene Komponenten Formaldehyd
Typ Gas Detection Tube
Luftfeuchtigkeitsbereich 3 bis 15 mg/l
Messbereich 2 bis 40
Anzahl Hübe 5
Menge 10
Reaktionszeit 30 s
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 32 bis 104 °F
Temperaturbereich (metrisch) 0 bis 40 °C
Röhrchentyp Formaldehyd 2/a