Learn More
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen – Kohlenwasserstoffe
Beschreibung
- Für einige Detektorröhrchen ist eine Erweiterung des angegebenen Messbereichs möglich. Weitere Informationen erhalten Sie durch einen Anruf bei Fisher Scientific™ unter 1-800-772-6733.
- Zertifiziert vom Safety Equipment Institute (SEI).
Spezifikation
Spezifikation
| Gemessene Komponenten | Kohlenwasserstoff 2/a |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 1 bis 25 mg/l |
| Messbereich | 2 bis 24 mg/l |
| Anzahl Hübe | 3 |
| Menge | 10 |
| Reaktionszeit | 5 min |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | 32 bis 104 °F |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0 bis 40 °C |