Learn More
Dräger™ 8101871 DR Mercaptan 20/A
Artikelnummer. 10343400
Ansicht ändern
Click to view available options
Messbereich:
20 bis 100 ppm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Messbereich
10343400 20 bis 100 ppm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10343400 Lieferant Dräger™ Lieferanten-Nr. 8101871
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
  1. Für einige Detektorröhrchen ist eine Erweiterung des angegebenen Messbereichs möglich. Anruf Fisher Scientific™ Weitere Informationen erhalten Sie unter der Nummer 1-800-772-6733 .
  2. Vom Safety Equipment Institute (SEI) zertifiziert.
Spezifikation
Gemessene Komponenten Mercaptan 20/a (Ethanethiol)
Luftfeuchtigkeitsbereich 3 bis 30 mg/l
Messbereich 20 bis 100 ppm
Anzahl Hübe 10
Menge 10
Reaktionszeit 2,5 min
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 32 bis 122 °F
Temperaturbereich (metrisch) 0 bis 50 °C