Learn More
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen – Stickstoffdioxid
Artikelnummer. 10030988
Ansicht ändern
Click to view available options
Messbereich:
2 bis 100 ppm
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Messbereich Packungsgröße
10030988 2 bis 100 ppm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10030988 Lieferant Dräger™ Lieferanten-Nr. 6719101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.00 €
    87.00 € / 10 Stück
    Sparen 17.00 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Short-term detector tube for the manual or automatic measurement of nitrogen dioxide gas concentrations.
Dräger Tubes are glass vials filled with a chemical reagent that reacts to a specific chemical for gas detection. These short-term detector tubes are used manually with the Dräger Accuro gas detection pump or automatically with the Accuro 2000 or Quantimeter 1000.
  • Gas Measured: Nitrogen dioxide
  • Standard Measurement Range: 5 to 100 ppm
  • Number of Strokes (n): 5
  • Measurement Time: Approximately 1 min
  • Standard Deviation: ±10 to 15%
  • Color Change: Yellow-green to blue-gray
  • Temperature Range: 10°C to 40°C
  • Humidity: Max. 30 mg H2O/L
  • Reaction Principle: NO2 + Diphenylbenzidine → blue-gray reaction product
  • Cross Sensitivity: Ozone or chlorine do not interfere within the range of their occupational exposure limits. Higher concentrations are indicated with different sensitivity. Nitrogen monoxide is not indicated.
  1. Für einige Detektorröhrchen ist eine Erweiterung des angegebenen Messbereichs möglich. Anruf Fisher Scientific™ Weitere Informationen erhalten Sie unter der Nummer 1-800-772-6733 .
  2. Vom Safety Equipment Institute (SEI) zertifiziert.
Spezifikation
Gemessene Komponenten Stickstoffdioxid 2/c
Zur Verwendung mit (Geräte) Accuro Drager Gas Detector Pump
Typ Gas Detection Tube
Luftfeuchtigkeitsbereich 30 mg/l
Messbereich 2 bis 100 ppm
Anzahl Hübe 43595
Menge 10
Reaktionszeit 1 bis 2 min
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 50 bis 104 °F
Temperaturbereich (metrisch) 10 bis 40 °C