Learn More
Dräger™ Rauchgasröhrchen
Artikelnummer. 10098920
Ansicht ändern
Click to view available options
Gemessene Komponenten:
Stickstoffdämpfe 0,5/a
Stickstoffdämpfe 100/c
Stickstoffdämpfe 2/a
Stickstoffdämpfe 20/a
Messbereich:
0,5 bis 10 ppm
100 bis 5.000 ppm
2 bis 100 ppm
20 bis 500 ppm
Packungsgröße:
10 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gemessene Komponenten Messbereich Packungsgröße
10098920 Stickstoffdämpfe 0,5/a 0,5 bis 10 ppm 10 Stück
12364569 Stickstoffdämpfe 20/a 20 bis 500 ppm 10 Stück
12896663 Stickstoffdämpfe 100/c 100 bis 5.000 ppm 10 Stück
10358612 Stickstoffdämpfe 2/a 2 bis 100 ppm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 10098920 Lieferant Dräger™ Lieferanten-Nr. CH29401
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Zur Durchführung von Punktmessungen für verschiedene Gase und Dämpfe
  • Glasfläschchen
  • Kalibrierte 100 ml-Luftprobe, die durch den Schlauch mit der Drager Accuro™ Balgpumpe gezogen wird
  1. Für einige Detektorröhrchen ist eine Erweiterung des angegebenen Messbereichs möglich. Anruf Fisher Scientific™ Weitere Informationen erhalten Sie unter der Nummer 1-800-772-6733 .
  2. Vom Safety Equipment Institute (SEI) zertifiziert.
Spezifikation
Gemessene Komponenten Stickstoffdämpfe 0,5/a
Messbereich 0,5 bis 10 ppm