Learn More
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen: Ölnebelfilter
Artikelnummer. 10245492
Ansicht ändern
Click to view available options
Gemessene Komponenten:
Öl 10/a-P
Ölnebel 1/a
Messbereich:
0,1 - 1 mg/m3
1 bis 10 mg/m3
Packungsgröße:
10 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gemessene Komponenten Messbereich Packungsgröße
10245492 Ölnebel 1/a 1 bis 10 mg/m3 10 Stück
10495192 Öl 10/a-P 0,1 - 1 mg/m3 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10245492 Lieferant Dräger™ Lieferanten-Nr. 6733031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186.39 €
    120.00 € / 10 Stück
    Sparen 66.39 €
    35% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gasdetektionsröhren für Ölnebel.
Gasnachweisröhrchen für Ölnebel.
6733031:
  • Kennzeichnet ausschließlich Aerosole (Nebel) aus Mineral- und Synthetikölen
  • Standardmessbereich: 1 bis 10 mg/m³
  • Anzahl der Schläge n: 100
  • Messzeit: ca. 25 Min.
  • Farbänderung: Weiß zu Braun
6728371:
  • Gibt die Gesamtkonzentration von Mineral- und Synthetiköl-Aerosolen (Nebel) und Öldämpfen an.
  • Standardmessbereich: 25 bis 100 µg
  • Farbänderung: Weiß zu Beige oder Gelb
Bestellinformation
Hinweis: Bei einigen Detektorröhren ist eine Erweiterung des angegebenen Messbereichs möglich. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch von unserem Fisher Kundenservice.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert vom Safety Equipment Institute (SEI)
Gemessene Komponenten Ölnebel 1/a
Luftfeuchtigkeitsbereich Weniger als 20 mg/l
Messbereich 1 bis 10 mg/m3
Anzahl Hübe 100
Menge 10
Reaktionszeit 25 min
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 50 bis 86 °F
Temperaturbereich (metrisch) 10°bis 30 °C
compliance-icons
Produktidentifikator
  • X10 GAS DETECTOR TUBE DRAEGER 6733031 OIL MIST
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.