Learn More
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen – Phosgen
Beschreibung
- Für einige Detektorröhrchen ist eine Erweiterung des angegebenen Messbereichs möglich. Weitere Informationen erhalten Sie durch einen Anruf bei Fisher Scientific™ unter 1-800-772-6733.
- Zertifiziert vom Safety Equipment Institute (SEI).
Spezifikation
Spezifikation
| Gemessene Komponenten | Phosgen 0,25/b |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 3 bis 15 mg/l |
| Messbereich | 0,25 bis 5 ppm |
| Anzahl Hübe | 5 |
| Menge | 10 |
| Reaktionszeit | 1 min |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | 41 bis 95 °F |
| Temperaturbereich (metrisch) | 5 bis 35 °C |