Learn More
Dräger™ Dräger-Röhrchen Phosphorsäureester 0,05/a VE=10 Stück
Click to view available options
Messbereich:
Bis zu 0,05 ppm
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Für einige Detektorröhrchen ist eine Erweiterung des angegebenen Messbereichs möglich. Weitere Informationen erhalten Sie durch einen Anruf bei Fisher Scientific™ unter 1-800-772-6733.
- Zertifiziert vom Safety Equipment Institute (SEI).
Spezifikation
Spezifikation
| Gemessene Komponenten | Phosphorsäure-Ester 0,05/a |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 3 bis 18 mg/l |
| Messbereich | Bis zu 0,05 ppm |
| Anzahl Hübe | 10 |
| Menge | 10 |
| Reaktionszeit | 5 min |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | 50 bis 104 °F |
| Temperaturbereich (metrisch) | 10 bis 40 °C |