Learn More
BRAND™ Dr. Schilling™ Automatische Ersatzbüretten aus AR-Glas
Artikelnummer. 10647671 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
15 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10647671 50 ml 1 Stück
10238460 10 ml 1 Stück
10064310 15 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10647671 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 23718
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Modell nach Dr. Schilling, aus AR-GLAS™ hergestellt. Zur Verwendung mit automatischen Büretten.
  • Konstruktion aus AR-GLAS™
  • Für die Verwendung mit automatischen Büretten
  • Dr. Schilling Muster
  • Rückseite im Schellbach-Stil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml
Länge (metrisch) 600 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Automatische Büretten
Material Borosilikatglas
Typ Automatische Bürette