Learn More
Hirschmann™ Titrierapparat nach Dr. Schilling, blau graduiert, mit LDPE-Flasche
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
15 ml
25 ml
50 ml
Unit Size:
1 Stück
Description
- Mit Schellbach-Streifen
- Blaue Graduierung
- Schnellflussbürette
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 5 ml |
| Material | Glas |
| Graduierungen | 0.05 ml |
| Enthält | LDPE-Flasche |
| Umfang | Blau |
| Toleranz | ±0,05 ml |
| Typ | Titrationsapparat |
| Zertifizierung/Konformität | DKD-Zertifikat |