Learn More
DraegerSensor XXS-Sensor
Artikelnummer. 16421055
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
DrägerSensor Gasdetektor
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte)
16421055 DrägerSensor Gasdetektor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16421055 Lieferant Draeger Safety Lieferanten-Nr. 6813165
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Draeger-Sensoren für tragbare Gasdetektoren können zur Messung einer großen Anzahl gefährlicher Substanzen verwendet werden.
  • Zuverlässig und stabil für den langfristigen Einsatz, wodurch die Betriebskosten gesenkt werden
  • Für tragbare Gasdetektoren
  • Hohe Empfindlichkeit und verbesserte Gasselektivität
  • Schnelle Reaktionszeiten sorgen dafür, dass Anwender schnell und zuverlässig auf gefährliche Gase aufmerksam gemacht werden
Spezifikation
Beschreibung Dräger XXS Gasnachweissensor
Zur Verwendung mit (Geräte) DrägerSensor Gasdetektor
Modell XXS