Learn More
Kern Sohn Draft Shield Rear Panel
Beschreibung
- Fitted in place of the existing glass rear panel of the draft shield
- Includes rear panel, ionizer, and power supply
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ABP-Bereichswaagen |
| Material | Plastic |
| Enthält | Rear Panel, Ionizer, and Power Supply |