Learn More
GVS Drain Disc
Artikelnummer. 32178281
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
13 mm
25 mm
42 mm
47 mm
90 mm
292 mm
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
32178281 42 mm 100 Stück
32177432 47 mm 100 Stück
32177462 90 mm 25 Stück
32177706 13 mm 100 Stück
32178115 25 mm 100 Stück
32178068 292 mm 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 32178281 Lieferant GVS Lieferanten-Nr. 1215500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
GVS Drain Disc used with PCTE membrane.
  • Frequently used with PCTE (Polycarbonate) and PETE (Polyester) membranes to increase flow
  • Spacer between stacked membranes
Spezifikation
Einwegprodukt Single-use
Filtertyp Membrane Filter
Format Disc
Material Polyester
Material (Membran) Polyester
Sterilität Non-sterile
Typ Membrane Filter
Durchmesser (metrisch) 42 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Filtration Systems