Learn More
Hecht Karl™ Ableiter
Click to view available options
:
Abmessungen:(L x B x H) 420 x 170 x 300 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Abtropfblech |
| Material | Draht |
| Sterilität | Steril |
| Anzahl pro Packung | 1/Packung |
| Menge | 1/Packung |
| Größe | Klein |
| Abmessungen (L x B) | 420 x 170mm |
| Länge (metrisch) | 420 mm |
| Breite (metrisch) | 170 mm |
| Höhe (metrisch) | 300 mm |