Learn More
Bochem™ Abtropfgestelle mit Auffangwanne
Artikelnummer. 10162171
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Probengestelle:
44 Kontakte
65 Kontakte
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Probengestelle Packungsgröße
10162171 44 Kontakte 1 Stück
10536951 65 Kontakte 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10162171 Lieferant Bochem™ Lieferanten-Nr. 10140
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für Reagenzgläser und Kolben. Die Bochem Abtropfgestelle mit Auffangwanne sind in zwei Größen erhältlich.
  • Für Reagenzgläser und Kolben
  • Zwei Größen: 44 und 65 Pins
  • PA-Beschichtung
Spezifikation
Aufnahmevermögen Teströhrchen und Kolben
Form Rechteckig
Sterilität Steril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Entleerung von Teströhrchen und Kolben
Anzahl Probengestelle 44 Kontakte
Länge (metrisch) 420 mm
Produkttyp Abtropfgestell mit Auffangwanne
Höhe (metrisch) 610 mm