Learn More
Nickel Electro™ DRAIN SYPHON
Artikelnummer. 11419539 Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
NE4-8 D/CT, NE1B-28, NE1-2.5 E, NE4-28 D, NE4-22 T gerührte digitale klare Wasserbäder
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11419539
Marke: Nickel Electro™ BX0616
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Nickel Electro™ Abfluss-Siphon ermöglicht eine schnelle Entleerung von Wasserbädern.
  • Die Wassertemperatur muss vor Verwendung unter 45 °C liegen
  • Ermöglicht das einfache und schnelle Entleeren von Wasserbädern. In Wasserbad eintauchen, den Balg zusammendrücken und den Auslass in einen Eimer oder Becken fließen lassen
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) NE4-8 D/CT, NE1B-28, NE1-2.5 E, NE4-28 D, NE4-22 T gerührte digitale klare Wasserbäder
Temperaturbereich Unter 45 °C
Typ Entleeren des Siphons