Learn More
Novus Biologicals™ DRAQ5™
Artikelnummer. 18031936 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
50 μl
200 μl
500 μl
Packungsgröße:
200 Mikroliter
50 Mikroliter
500 Mikroliter
Artikelnummer. 18031936
Marke: Novus Biologicals™ NBP281125200UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Menge 200 μl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Live Imaging Microscopy