Learn More
BINDER™ Schubladen-Schrankgestell, Edelstahl
Artikelnummer. 15661626 Alle ansehen BINDER Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
339.5 x 560 x 140 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) unitSize
15661626 339.5 x 560 x 140 mm 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 15661626
Marke: BINDER™ 60170051
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Schubladen-Schrankgestell, Edelstahl - für 6x4 Standardboxen (50 mm), Maße H 340 x B 140 x T 560 mm
  • Für 6 x 4 Standardboxen (50 mm)
  • Geeignet für die Verwendung mit UF V Kammern
Spezifikation
Beschreibung Kammergestell mit Schublade, Edelstahl – für 6 x 4 Standardboxen (50 mm), Abmessungen: H 340 x B 140 x T 560 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) BINDER Kammern Serie UF V
Menge Je 1
Abmessungen (L x B x H) 339.5 x 560 x 140 mm
Tiefe (metrisch) 560 mm
Produkttyp Einschubgestell
Höhe (metrisch) 50 mm
Breite (metrisch) 140 mm