Learn More
Multiroir Controlec™ Schubladentrenneinsätze für Crystal Multiroir 10000
Artikelnummer. 11826860
Click to view available options
Produkttyp:
Schubladentrenneinsatz
Länge (metrisch):
80 mm
248 mm
363 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11826860
Marke: Multiroir Controlec™ 11150MS10001C
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erzeugt ein Fach innerhalb einer 10 l-Schublade. Multiroir Controllec™ Schubladen-Trenneinsätze für Crystal Multiroir 10000 sind eine Sammlung von Längs- und Querteilen, die eine individuelle Lagerung ermöglichen. Jedes 100 mm hohe Stück besteht aus 7 mm dickem, kristallklarem Polystyrol.
Crystal Multiroir sind qualitativ hochwertige transparente Schubladenschränke. Sie sind vollständig modular aufgebaut und können beliebig von allen Seiten kombiniert werden, um Platz zu sparen. Jede Schublade kann mit abnehmbaren Partitionen angepasst werden, um eine beliebige Größe des Fachs für die partitionierte Lagerung zu schaffen.
  • Kann auf Schränken, Regalen oder dem Boden platziert werden
  • Jede Einheit verfügt über einen Griff mit Beschriftungshalter
  • Hochtransparentes Kristall-Polystyrol-Material
  • Stoßfest
  • UV-beständig
  • Waschbar mit Seife
  • Fallarretierung stoppt an jeder Schublade
  • Einfach zu montieren, werkzeugfrei, von rechts nach links und von unten nach oben zu schieben
Spezifikation
Menge 10/Packung
Material Polystyrol
Produkttyp Schubladentrenneinsatz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Abgetrennte Lagerung
Dicke 7 mm
Höhe (metrisch) 100 mm
Farbe Durchsichtig
Zur Verwendung mit (Geräte) Crystal Mutiroir 10000 (10 l) Schublade, Querformat
Länge (metrisch) 363 mm