Learn More
Zeiss™ INTERMEDIATE TUBE S COMMUTABLE
Artikelnummer. 11845133
Change view
Click to view available options
Typ:
Zeichnung Zwischenrohr S
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Typ unitSize
11845133 Zeichnung Zwischenrohr S 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 11845133
Marke: Zeiss™ 435111
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Umschaltbar für die stereoskopische Betrachtung von Proben oder für die binokulare 2D-Betrachtung von Proben und Zeichnungen
Kompatible Mikroskope
  • SteREO Discovery.V12
  • Stereo Discoverer.V 20
  • Stereo Discoverer.V 8
  • Stereo-Lumar.V12
Spezifikation
Typ Zeichnung Zwischenrohr S
Zur Verwendung mit (Anwendung) Stereoskopisches Sehen oder binokulares 2D-Sehen und -Zeichnen
Menge Je 1
Größe Klein