Learn More
Thermo Scientific™ DreamTaq Green PCR Master Mix (2X) Promotion
Artikelnummer. 15707526 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
4 x 1.25 mL
20 x 1.25mL
Anzahl Reaktionen:
200
1000
Packungsgröße:
1000 Reaktionen
200 Reaktionen
Artikelnummer. 15707526
Marke: Thermo Scientific™ K1081
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Contains green buffer that includes density reagent and two tracking dyes for direct loading of PCR products on gels
  • DreamTaq DNA Pol,
  • dNTPs,
  • Green buffer, density reagent and dyes for direct loading,
  • supplied with Water,
  • Nuclease free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 2X
Menge 4 x 1.25 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standard-PCR, RT-PCR, Genotypisierung, Cloning
Anzahl Reaktionen 200