Learn More
Thermo Scientific™ DreamTaq Green PCR Master Mix (2X) Promotion
Artikelnummer. 15717526 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
4 x 1.25 mL
20 x 1.25mL
Anzahl Reaktionen:
200
1000
Packungsgröße:
1000 Reaktionen
200 Reaktionen
Artikelnummer. 15717526
Marke: Thermo Scientific™ K1082
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Contains green buffer that includes density reagent and two tracking dyes for direct loading of PCR products on gels
  • DreamTaq DNA Pol,
  • dNTPs,
  • Green buffer, density reagent and dyes for direct loading,
  • supplied with Water,
  • Nuclease free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 2X
Menge 20 x 1.25mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standard-PCR, RT-PCR, Genotypisierung, Cloning
Anzahl Reaktionen 1000