Learn More
DreamTaq Phire™ Heißstart II DNA-Polymerase
Artikelnummer. 15717506 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Artikelnummer. 15717506
Marke: DreamTaq EP1713
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
DreamTaq Heißstart DNA-Polymerase; 10X DreamTaq Green-Puffer
Thermo Scientific DreamTaq Heißstart-DNA-Polymerase ist das Produkt der Wahl, wenn Sie eine gleichmäßige und stabile Amplifikation mit minimalen Optimierungsschritten anstreben
Thermo Scientific™ DreamTaq™ Heißstart-DNA-Polymerase ist eine verbesserte Heißstart-Taq-DNA-Polymerase, die eine höhere PCR-Spezifität, Empfindlichkeit und Ausbeute im Vergleich zu herkömmlichen Heißstart-Taq-DNA-Polymerasen gewährleistet. DreamTaq Heißstart-DNA-Polymerase nutzt eine auf Antikörpern basierende Hemmung der DNA-Polymeraseaktivität bei Umgebungstemperaturen und verhindert so die Amplifikation nicht spezifischer Produkte vor dem Amplifikationsschritt.
Bessere Reaktionsergebnisse:
  • Höhere Ausbeute von Target-Amplikons aus niedrigen Template-Mengen.
  • Erhöhte Reaktionsspezifität durch zuverlässige Heißstart-Technologie.
  • Größere Bandbreite an Amplikonlängen: routinemäßige Amplifikation von genomischen DNA-Fragmenten bis zu 6 kb.
Verbesserter Komfort:
  • Einstellung der Reaktion auf Raumtemperatur.
  • Minimierte Optimierung von Mg2+-Konzentration und Primer-Glühtemperaturen durch optimierten Reaktionspuffer.
  • Direktes Laden von PCR-Produkten auf ein Gel mit DreamTaq Green-Puffer.
Amplikongröße (komplexe DNA): 6 kb
Genauigkeit (vs Taq): 1X
Recommended Storage
Store at -20C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Enthält:
• 5 x 100 μl DreamTaq Heißstart-DNA-Polymerase (5 E/μl)
• 10x 1,25 ml 10x DreamTaq Green-Puffer (einschließlich 20 mM MgCl2)
Bei -5 bis -30 °C lagern.
GC-Rich PCR Performance Niedrig
Polymerase DreamTaq DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Menge 2500 E
Versandbedingung Nass- oder Trockeneis
Hot-Start Integrierter Heißstart
Überhang 3'-A
Reaktionsformat Separate Komponenten