Learn More
Thermo Scientific™ DreamTaq™ Hot Start PCR-Mastermix
Artikelnummer. 15699374 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Colorless
Green
Anzahl Reaktionen:
1000 Reaktionen
200 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
1000 Reaktionen
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Anzahl Reaktionen Packungsgröße
15699374 Green 1000 Reaktionen 1 Stück
15669374 Colorless 200 Reaktionen 1 Stück
15717536 Colorless 200 Reaktionen 1 Stück
15686154 Colorless 1000 Reaktionen 1000 Reaktionen
15727536 Colorless 1000 Reaktionen 1 Stück
15679374 Colorless 1000 Reaktionen 1 Stück
15737536 Green 200 Reaktionen 1 Stück
15689374 Green 200 Reaktionen 1 Stück
15606164 Green 1000 Reaktionen 1000 Reaktionen
15747536 Green 1000 Reaktionen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 15699374 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. K9022
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Thermo Scientific DreamTaq Heißstart-DNA-Polymerase ist das Produkt der Wahl, wenn Sie eine gleichmäßige und stabile Amplifikation mit minimalen Optimierungsschritten anstreben
Thermo Scientific DreamTaq Hot Start PCR Master Mix, available in colorless and green formats, is a ready-to-use 2X reaction mix that includes DreamTaq Hot Start DNA Polymerase, DreamTaq Buffer, magnesium, and dNTPs.
Thermo Scientific™ DreamTaq™ Heißstart-DNA-Polymerase ist eine verbesserte Heißstart-Taq-DNA-Polymerase, die eine höhere PCR-Spezifität, Empfindlichkeit und Ausbeute im Vergleich zu herkömmlichen Heißstart-Taq-DNA-Polymerasen gewährleistet. DreamTaq Heißstart-DNA-Polymerase nutzt eine auf Antikörpern basierende Hemmung der DNA-Polymeraseaktivität bei Umgebungstemperaturen und verhindert so die Amplifikation nicht spezifischer Produkte vor dem Amplifikationsschritt.
Bessere Reaktionsergebnisse:
  • Höhere Ausbeute von Target-Amplikons aus niedrigen Template-Mengen.
  • Erhöhte Reaktionsspezifität durch zuverlässige Heißstart-Technologie.
  • Größere Bandbreite an Amplikonlängen: routinemäßige Amplifikation von genomischen DNA-Fragmenten bis zu 6 kb.
Verbesserter Komfort:
  • Einstellung der Reaktion auf Raumtemperatur.
  • Minimierte Optimierung von Mg2+ Konzentration und Primer-Glühtemperaturen durch optimierten Reaktionspuffer.
  • Vereinfachter Arbeitsablauf und minimierte Pipettierschritte mit 2X Master Mix-Format.
Amplikongröße (komplexe DNA): 6 kb
Genauigkeit (vs Taq): 1X
Recommended Storage
Store at -20C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 2X
Inhalt und Lagerung Enthält:
• 20 x 1,25 ml DreamTaq Hot Start Green PCR Master Mix (2X)
• 20 x 1,25 ml nukleasefreies Wasser
Lagerung bei -5 bis -30 °C.
GC-Rich PCR Performance Niedrig
Polymerase DreamTaq DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Menge 1000 Reaktionen
Versandbedingung Nass- oder Trockeneis
Zur Verwendung mit (Anwendung) Heißstart-PCR
Hot-Start Integrierter Heißstart
Anzahl Reaktionen 1000 Reaktionen
Überhang 3'-A
Reaktionsformat SuperMix oder Master Mix
Farbe Green