missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
DREB Transcription Factor 3A Polyclonal antibody specifically detects DREB Transcription Factor 3A in Plant samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | DREB Transcription Factor 3A |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 0.5 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 0.5-2ug/mL, Immunohistochemistry 5-20 μg/mL, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 5-20 μg/mL, Immunoprecipitation |
| Zusammensetzung | 0.01 M PBS, pH 7.4, 50% glycerol |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Immunized with recombinant Spinach DREB Transcription Factor 3A expressed in E. coli (Uniprot#: Q2TN83; Met1∽Leu389) |
| Reinigungsverfahren | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?