Learn More
Witeg™ Dreschel Gasspülflasche mit Sicherheitskopf
Artikelnummer. 11807830
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11807830 250 ml 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 11807830
Marke: Witeg™ 2 403 250
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit Wasch- und Trocknungsgasen im Labor.
  • Aus Borosilikatglas
  • Gemäß DIN 12596
  • Komplettpaket
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Enthält Mit Sicherheitskopf, ohne Sinterscheibe
Standard-Konusverbindung 29/32