Learn More
Thermo Scientific™ Dri-Cal™ Partikelgrößenstandards
Artikelnummer. 11848283 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
5 μm
6 μm
7 μm
8 μm
10 μm
15 μm
20 μm
25 μm
50 μm
70 μm
100 μm
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 11848283
Marke: Thermo Scientific™ DC07
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Bei den Thermo Scientific™ DRI-CAL-Partikelgrößenstandards handelt es sich um Größenstandards für Instrumente, die trockene Partikel benötigen.
Verwenden Sie die Thermo Scientific™ Dri-Cal™ Partikelgrößenstandards für die Kalibrierung von Partikelgrößen- und -zählinstrumenten, die trockene Partikel benötigen.
Eigenschaften:
  • Bequem zu handhabende 1 g-Fläschchen mit Tropfspitze, mit denen die Partikel direkt in die Probenkammer gegeben werden können. Sie eignen sich nicht für die Dispersion in flüssige Medien.
  • Enthält ein Zertifikat zur Kalibrierung und NIST™-Rückverfolgbarkeit mit einer Beschreibung der Kalibriermethode und der damit verbundenen Ungenauigkeit sowie einer Tabelle mit den chemischen und physikalischen Eigenschaften.
  • Enthält ein Materialsicherheitsdatenblatt mit Gebrauchs- und Entsorgungsanweisungen
  • Für den technischen Service und Support nach Chargen nummeriert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusatzstoff Kann geringe Mengen Detergen enthalten
Konzentration 100 % Feststoffe
Inhalt und Lagerung Trocken und bei Raumtemperatur lagern. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Staubschutzmaske empfohlen.
Inhalt Trockene gefärbte Polystyrol(DVB)-Mikrosphären
Beschreibung Zur Kalibrierung der Partikelgröße und für Zählinstrumente, die trockene Partikel zum Messen von Trockenmedien benötigen.
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kalibrierung von Laser-Partikelzählgeräten
Material Polystyrol-Divinylbenzol (PS-DVB)
Produkttyp Partikel in Standardgrößen
Enthält Zertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit
Partikeldichte 1.05g/cm ³
Menge 1 g
Brechungsindex 1,59 bei 589 nm (25 °C)
Größenverteilungen s = 0,7 um , 10 % CV
Stabilität Produkt ist mindestens 24 Monate lang stabil.
Durchmesser (metrisch) 7 μm