Learn More
Drierite™, ohne Indikator, 10 bis 20 Mesh, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
10 Kilogramm
2 Kilogramm
500 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Adsorbent, Indikator
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Drierite™ |
| Schmelzpunkt | 1450.0°C |
| Physikalische Form | granular |
| Menge | 2 kg |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: ca. 0.25g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in organic liquids, slightly soluble in glycerol |
| IUPAC-Name | Calcium; Sulfat |
| Formelmasse | 136.14 |