Learn More
Buerkle™ Drop-Boy Tropfflaschen
Artikelnummer. p-8001977 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 mL
25 mL
50 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10438831 10 mL 1 Stück
10445951 25 mL 1 Stück
10056901 50 mL 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 10438831
Marke: Buerkle™ 03070010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie Buerkle™ Drop-boy Tropfflaschen für präzises, zuverlässiges und wiederholbares Dispensieren von Reagenzien.
  • HDPE
  • Tropfendispensierer und separater Schraubverschluss
  • Verschluss inklusive
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 10 mL
Enthält Tropfendispensierer und separater Schraubverschluss
Material HDPE
Closure Included Ja
Höhe (metrisch) 50 mm
Durchmesser (metrisch) 24 mm
Verschlusstyp Schraubkappe