Learn More
Kautex™ Tropferverschluss
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
10/20/30 ml-Flasche
1000/2000 ml-Flasche
50/100/200 ml-Flasche
500 ml-Flasche
Durchmesser (metrisch):
14 mm
18 mm
25 mm
28 mm
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
Beschreibung
- Farbe: Naturfarben
- LPDE
- Tropfer mit Düse
Spezifikation
Specifications
| Farbe | Naturfarben |
| Enthält | Düse |
| Gewindegröße (metrisch) | 00 mm |
| Halsausführung | 00 mm |
| Produkttyp | Tropferverschluss |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 10/20/30 ml-Flasche |
| Durchmesser (metrisch) | 14 mm |