Learn More
Kautex™ Tropferverschluss
Artikelnummer. 10769091
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
10/20/30 ml-Flasche
1000/2000 ml-Flasche
50/100/200 ml-Flasche
500 ml-Flasche
Durchmesser (metrisch):
14 mm
18 mm
25 mm
28 mm
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
Artikelnummer. 10769091
Marke: Kautex™ 2000072101
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Kautex™ Tropfverschlüsse mit Düse eignen sich für Enghalsflaschen aus LDPE. Verschlüsse und Flaschen werden zur Vereinfachung der Bestellung gemeinsam verpackt.
  • Farbe: Naturfarben
  • LPDE
  • Tropfer mit Düse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Naturfarben
Enthält Düse
Gewindegröße (metrisch) 00 mm
Halsausführung 00 mm
Produkttyp Tropferverschluss
Zur Verwendung mit (Geräte) 50/100/200 ml-Flasche
Durchmesser (metrisch) 18 mm