Learn More
Kautex™ Tropferverschluss
Artikelnummer. 12624487
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
10/20/30 ml-Flasche
1000/2000 ml-Flasche
50/100/200 ml-Flasche
500 ml-Flasche
Durchmesser (metrisch):
14 mm
18 mm
25 mm
28 mm
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Durchmesser (metrisch) unitSize
12624487 1000/2000 ml-Flasche 28 mm 1 Stück
15961421 10/20/30 ml-Flasche 14 mm 100 Stück
10323451 10/20/30 ml-Flasche 14 mm -
10769091 50/100/200 ml-Flasche 18 mm 100 Stück
15951421 50/100/200 ml-Flasche 18 mm 100 Stück
15941421 500 ml-Flasche 25 mm 100 Stück
10199230 500 ml-Flasche 25 mm 1 Stück
15533503 500 ml-Flasche 25 mm 1 Stück
8 options
Artikelnummer. 12624487
Marke: Kautex™ 2000072103
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Kautex™ Tropfverschlüsse mit Düse eignen sich für Enghalsflaschen aus LDPE. Verschlüsse und Flaschen werden zur Vereinfachung der Bestellung gemeinsam verpackt.
  • Farbe: Naturfarben
  • LPDE
  • Tropfer mit Düse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Naturfarben
Enthält Düse
Gewindegröße (metrisch) 00 mm
Halsausführung 00 mm
Produkttyp Tropferverschluss
Zur Verwendung mit (Geräte) 1000/2000 ml-Flasche
Durchmesser (metrisch) 28 mm