Learn More
Buerkle™ Tropfverschlüsse
Artikelnummer. 10084042 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
30 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10084042
Marke: Buerkle™ 03003025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tropfverschluss mit unverlierbarer Kappe, für Gewinde mit einem Ø von 25 mm.
ulliFür Buerkletrade; LDPE-Flasche hoher Form/liliFür Gewinde-Oslash; von 18, 25 oder 28 mm/liliAus LDPE gefertigt/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Tropfverschluss
Gewindegröße (metrisch) 30 mm
Halsausführung 30 mm
Produkttyp Dropper Cap
Zur Verwendung mit (Geräte) 25 mm Durchmesser Gewinde