missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Berlin Packaging™ Tropfpipette für Flasche
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
10 ml, für Enghalsflaschen mit Rundhals
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 10 ml |
| Außendurchmesser (metrisch) Hals | 60 mm |
| Material | Glas |
| Produkttyp | Flasche |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur