Learn More
DWK Life Sciences Tropfflasche, Kalk-Soda-Glas, mit austauschbarer Klarglas-Pipette NS, komplett mit Pipettensauger
Artikelnummer. 11747991 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
Packungsgröße:
10 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
11747991 50 mL 10 Stück
11746818 100 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11747991 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 232701708
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.00 €
    120.50 € / 10 Stück
    Sparen 12.50 €
    9% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Tropfflasche aus Kalk-Soda-Klarglas.
Tropfflaschen eignen sich für Flüssigkeiten, die in kleinen Mengen, insbesondere tropfenweise, dosiert werden müssen. Lieferung inklusive Gummisauger und geschliffener Tropfpipette. Ersatzpipetten und Gummisauger sind erhältlich.
  • Klarglaspipette mit Standardschliff
  • Dichter Verschluss dank standardmäßiger Kegelschliffverbindung
  • Naturkautschuksauger
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung und Dosierung von Flüssigkeiten und Reagenzien
Material Kalknatronglas
Menge 10 St./Packung
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar