Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tropftrichter, konische Form, mit Glasstopfen
Artikelnummer. 11866124
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11866124
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 04455804
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Borosilikatglas. Der Lenz Laborglasinstrumente™ konische Tropftrichter mit Glasstopfen wird im Labor zum Transferieren von Flüssigkeiten verwendet. Der Trichter verfügt über einen Absperrhahn, mit dem der Durchfluss kontrolliert werden kann.
  • Konische Form mit NS-Buchse und NS-Konus
  • Mit Vollglasstopfen und Schraubgewindehalterung
  • Mit Beschriftungsetikett, ohne Skala
  • Borosilikatglas
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Material Borosilikatglas
Porengröße 4.0 mm
Menge 1
Gesamtlänge (metrisch) 100 mm