Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tropftrichter, konische Form, mit Glasstopfen
Artikelnummer. p-7116293
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11876074
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 04452802
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Borosilikatglas. Der Lenz Laborglasinstrumente™ konische Tropftrichter mit Glasstopfen wird im Labor zum Transferieren von Flüssigkeiten verwendet. Der Trichter verfügt über einen Absperrhahn, mit dem der Durchfluss kontrolliert werden kann.
  • Konische Form mit NS-Buchse und NS-Konus
  • Mit Vollglasstopfen und Schraubgewindehalterung
  • Mit Beschriftungsetikett, ohne Skala
  • Borosilikatglas
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material Borosilikatglas
Porengröße 2.5 mm
Gesamtlänge (metrisch) 100 mm